포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio F4067
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cap for 125ml and 250ml Erlenmeyer Flasks, pkg of 10, includes filter.
특징 및 장점
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped
법적 정보
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio