주요 문서
MTCC2581
MTC Bio Freezer Box
polycarbonate, to hold, 25 x 5 mL tubes
동의어(들):
cryo tube storage box, cryogenic storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.84
material
polycarbonate
특징
to hold 25 x 5 mL tubes
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
MTC Bio C2581
파라미터
-196-+121 °C temp. range
일반 설명
Freezer box, polycarbonate, for 25 (5x5) 5mL tubes, 5/pk
특징 및 장점
Each box has numbered grid markings on the lid and molded devider, usable temp range is -196° to +121°.
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)