material
clear
conical (self standing)
polypropylene
screw cap
무균
sterile
특징
graduation (molded)
포장
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
제조업체/상표
MTC™ Bio C1811
직경 × 길이
16 mm × 60 mm
크기
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transport Tube, 5mL, attached screw-cap with O-ring, molded graduations, Sterile, .10 bags of 100 tubes and caps, .1000 per case
Used to store, transport or freeze samples, these tubes come in both 5mL (16 x 60mm) and 10mL (16 x 80mm) and are fitted with leak-proof screw-caps. These self standing tubes are made of high-grade polypropylene, and include white printed graduations and marking area.
특징 및 장점
- Leak-proof, 1.25 turn screw-cap
- Meet 95kPa transportation guidelines
- Vivid, printed graduations
- Screw-caps attached
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.