주요 문서
MTCB6003W
MTC Bio Weigh Boat
square white, capacity 140 mL, L × W 140 mm × 140 mm
동의어(들):
weighing dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.35
material
polystyrene
square white
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
MTC Bio B6003W
길이 × 너비
140 mm × 140 mm
용량
140 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Weigh Boat, white, 250ml, 140 x 140mm, square, 500/pk
특징 및 장점
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio