주요 문서
MTCB1203
MTC Bio MultiBox for Western Blotting
4 compartments, L × W × D 32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.), for various gels
동의어(들):
gel processing box, multi gel processing box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material
polystyrene
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
MTC Bio B1203
길이 × 너비 × 깊이
32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MultiBox, 4 compartments, 32 x 52 x 28mm each (11/4 x 2 5/16 x 11/8 in.), for various gels, 6/pk
The MultiBox Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
특징 및 장점
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)