주요 문서
MTCA9002C
MTC Bio Autoclave Bags
24 in. x 32 in. (61 x 81 cm), clear (blue printed warnings)
동의어(들):
biohazard bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.15
material
clear (blue printed warnings)
포장
pack of 200 ea (bulk bag)
제조업체/상표
MTC Bio A9002C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclave bags, 24x32" (61 x 81.3cm), clear, biohazard, printed, marking area, 200/cs
특징 및 장점
  • Heavy gauge polypropylene
  • Large white marking areas
  • Strong seamless bottom
  • Printed biohazard symbol
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)