주요 문서
MSPS004
Sigma-Aldrich
SILuPep C-peptide
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
동의어(들):
Serotransferrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23201100
NACRES:
NA.24
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
색상
off-white
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
일반 설명
SILuPep C-peptide is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
분석 메모
Sequence
EAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLA-Leu(U13C6)-EGS-Leu(U13C6)-Q
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 31
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
법적 정보
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)