주요 문서
M8927
Millipore
Malt Extract Agar, modified
BioChemika, suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41171605
제품 라인
BioChemika
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
pH
4.7±0.2 (25 °C)
응용 분야
food and beverages
microbiology
애플리케이션
Recommended for isolation, detection and enumeration of yeasts and molds.
성분
Components (g/L)
Peptic digest of animal tissue 0.78
Maltose 12.75
Dextrin 2.75
Agar 15.00
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lennet, et al.
Manual of Clinical Microbiology (1985)