주요 문서
M6436
Greiner FLUOTRAC 600 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, high binding surface, sterile
동의어(들):
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
material
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
무균
sterile
특징
lid: no
포장
case of 40
제조업체/상표
Greiner 781077
최대 용적
131 μL
크기
384 wells
작업 용적
110 μL
결합 유형
high binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fluotrac 600, 384W microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
기타 정보
384 flat (F) solid well microtiter plate, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
적합성
Black plates minimize background fluorescence. FLUOTRAC 600 binds up to 600 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)