분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C46H56N12O6/c1-27(54-44(62)39(20-29-23-51-35-15-7-5-13-32(29)35)57-43(61)34(48)22-31-25-50-26-53-31)42(60)56-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-33(30)36)46(64)58-38(19-28-11-3-2-4-12-28)45(63)55-37(41(49)59)17-9-10-18-47/h2-8,11-16,23-27,34,37-40,51-52H,9-10,17-22,47-48H2,1H3,(H2,49,59)(H,50,53)(H,54,62)(H,55,63)(H,56,60)(H,57,61)(H,58,64)/t27-,34-,37-,38+,39+,40-/m0/s1
InChI key
WZHKXNSOCOQYQX-FUAFALNISA-N
유전자 정보
human ... POMC(5443)
rat ... Ghsr(84022)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable