주요 문서
M047000
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
동의어(들):
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C58H70N4O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
918.17
UNSPSC 코드:
41116105
제품 라인
Proligo Reagents
Quality Level
분석
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
색상
dark red, 0.1M in Acetonitrile
혼탁도
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
저장 온도
−70°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable