Key Documents
M010800
Sigma-Aldrich
TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
동의어(들):
TFA-Hexylaminolinker Amidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H31F3N3O3P
CAS Number:
Molecular Weight:
413.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
유형
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥98% (31P-NMR)
벌크 밀도
1.095 g/mL
적합성
conforms to structure for H-NMR (Identity)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
InChI key
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable