주요 문서
LIDFA45211-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11 Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
material
aluminum
특징
aerosol-tight
제조업체/상표
Eppendorf® 022653024 (NA)
Eppendorf® 5424703003 (EU)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5424 R
for use with 5424
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aerosol-tight QuickLock rotor lid made of aluminum. It is ideal for the FA-45-24-11 rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)