주요 문서
LIDFA451817-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-18-17 Rotor
aerosol-tight, for 5418/ 5418 R, aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
material
aluminum
특징
aerosol-tight
제조업체/상표
Eppendorf® 022652087 (NA)
Eppendorf® 5418708001 (EU)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5418 R
for use with 5418
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)