주요 문서
LIDF451811-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-18-11-Kit Rotor
not aerosol-tight, for 5424/5424R, polypropylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
material
polypropylene
특징
not aerosol-tight
제조업체/상표
Eppendorf® 022653105 (NA)
Eppendorf® 5424707009 (EU)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5424 R
for use with 5424
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG