주요 문서
LIDF34638-EP
Lid for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
제조업체/상표
Eppendorf® 022662961
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5430 R
for use with 5430
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG