material
lead (Vikem vinyl coated)
무균
non-sterile
특징
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
포장
pack of 1
제조업체/상표
Bel-Art F18307-00015
링 I.D.
56 mm
중량
681 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
- Red in color for high visibility
- Fits over flask and seats against shoulder
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.