주요 문서
I138
Sigma-Aldrich
1,5-Isoquinolinediol
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
1,5-Dihydroxyisoquinoline, 5-Hydroxy-1(2H)-isoquinolinone, DiQ
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
mp
279-281  °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc2c(O)nccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-10-9(7)12/h1-5,11H,(H,10,12)
InChI key
LFUJIPVWTMGYDG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
DiQ is a potent inhibitor of Poly(ADP-ribose) synthetase which is activated by nitric oxide; neuroprotective agent.
주의사항
Light sensitive
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)