주요 문서
HT3024
Sigma-Aldrich
Tartrazine Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
양식
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Yellow counterstain suitable for a wide range of histological staining procedures.
기타 정보
Tartrazine (0.25%) and acetic acid (0.25%)
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)