material
blue
특징
fits beaker size 250 to 1000 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS8881B
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
특징 및 장점
- Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
- O-Shape Style
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.