material
black
conical bottom
무균
sterile
특징
cap external thread
포장
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS4428
캡 직경
22.4 mm
용량
15 mL
튜브 직경
17 mm
적합성
suitable for (Centrifugation, vortexing )
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
특징 및 장점
- Conical Tube Volume- 15 mL
- Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
- Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
- Imprinted graduations
- Bulk wrap Sterile
- Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.