material
blue
fiberglass
polypropylene (reinforced)
특징
to hold 50 tube(s) 14-17 mm tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS24311B
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Peg Tube Rack is strong, tough, and versatile for bench or tube storage. It is constructed of fiberglass-reinforced polypropylene, which is ideal for bench work or tube storage.
특징 및 장점
- Constructed of fiberglass-reinforced polypropylene
- Spacious peg design allows easy viewing of tube contents
- Use as a drying rack for glass plates or upside-down tubes
- Pegs remain straight even after repeated autoclaving
- Embossed alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
- Unique tear drop well design allows for better retention of tubes
- Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.