주요 문서
HS23205
Cryogenic Vial Cane
to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
동의어(들):
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121704
NACRES:
NB.12
material
clear aluminum
특징
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23205
길이
290 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The aluminum Cryogenic Vial Cane organizes cryogenic samples in dewars and hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
특징 및 장점
  • Up to 5 x 2.0 mL size vials
  • Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
  • Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)