material
natural lid
natural tube
polypropylene
round bottom
설명
threaded joint external
무균
sterile
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23202N
파라미터
-196 °C min. temp.
캡 직경
12.2 mm
용량
2 mL
튜브 직경
12 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The True North Cryogenic Vial′s innovative design saves space in your freezer. The vials are non-pyrogenic, non-cytotoxic, and DNase, RNase free.
특징 및 장점
- Puncture/rupture-resistance polypropylene vial
- Silicone lid seal & patented easy-grip faceted lid with ergonomic 1.5 twist to open and close
- Flush cap saves space during storage
- Printed writing area and graduations
- Sterile packed in resealable bags. Includes traceable sterility certificate
- Recommended for mechanical freezers and vapor phase LN2 (-196°)
- US Patent No. D595424
- Disposable
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.