material
blue plastic
특징
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20612
너비 × 깊이 × 높이
291 mm × 88 mm × 401 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
애플리케이션
Manual pipette racks are ideal for the protection and organization of glass and plastic pipettes.
특징 및 장점
- Two detachable attachments that hold the pipette bulbs, fillers, and pumps
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.