주요 문서
HS1421B
Weigh Boat
Medium, square blue polystyrene, pk of 500 ea
동의어(들):
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.35
material
square blue polystyrene
크기
medium
포장
pk of 500 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS1421B
길이 × 너비 × 높이
(85 mm) × 84 mm × 24 mm
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
특징 및 장점
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)