주요 문서
HS120365
Lab Alert® 4 way timer with whiteboard and pen
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122411
NACRES:
NB.51
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120365
일반 설명
  • Clock feature count up or down to 24 hours 59 minutes
  • 4 timer channels
  • Stands up or attaches to a magnetic surface (magnets on back of unit)
  • Whiteboard and marking pen included
  • Sounds when time expires
  • Batteries included (2 AAA)
법적 정보
Lab Alert is a registered trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HS1203654061835296804
CRM45436-50MG
45436-250MG4061832340470