material
polypropylene
특징
Holds 432 x 5-7 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120112
크기
673x235x90 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
- Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
- Sturdy and light weight material for easy transport
- Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
- Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
- Autoclavable
법적 정보
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.