HPA013650
Anti-MAGI2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
Anti-Atrophin-1-interacting protein 1, Anti-Atrophin-1-interacting protein A, Anti-MAGI-2, Anti-Membrane-associated guanylate kinase inverted 2, Anti-Membrane-associated guanylate kinase, WW and PDZ domain-containing protein 2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
형태
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
면역원 서열
AEGKRKRNKSVSNMEKASIEPPEEEEEERPVVNGNGVVVTPESSEHEDKSAGASGEMPSQPYPAPVYSQPEELKEQMDDTKPTKPEDNEEPDPLPDNWEMA
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAGI2(9863)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
결합
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1