생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
HTA28, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 15 kDa
종 반응성
bovine, mouse, hamster, human
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~0.5 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable using 3.7% formaldehyde-methanol fixation
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells treated with Nocodazole.
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer28)
유전자 정보
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
H3 phosphorylation may contribute to proto-oncogene induction by modulating chromatin structure and releasing blocks in elongation. H3 dephosphorylation occurs quite rapidly after mitosis and serine-10/28 reo main unphosphorylated throughout the remainder of interphase. PP1 has been identified as the H3 phosphatase.
물리적 형태
제조 메모
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable