주요 문서
H9659
Sigma-Aldrich
Hepatitis C virus NS4 antigen−Fluorescein
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
재조합
expressed in E. coli
Quality Level
분석
≥95% (SDS-PAGE)
분자량
19 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
농도
~1 mg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
생화학적/생리학적 작용
Positive control for HCV antibodies.
기타 정보
HCV NS4a+b [1658-1863]-Galactosidase-tagged, fluorescein conjugate.
물리적 형태
Solution in 8 M urea, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, and 10 mM β-mercaptoethanol
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)