분자량
antigen 25 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates.
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 or PC12 cell lysates.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HMGB1(3146)
mouse ... Hmgb1(15289)
rat ... Hmgb1(25459)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
For extended storage, freeze in working aliquots.
Repeated freezing and thawing, or storage in “frostfree” freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilutions should be discarded if not used within 12 hours.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
시험 성적서(COA)
in vitro function and clinical outcomes in vaccinated melanoma
patients