분자량
antigen ~35 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 0.5-1 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
acetylation (Lys26)
유전자 정보
human ... HIST1H1E(3008)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
Chromatin structure plays a fundamental role in regulating processes that take place on the DNA, such as transcription, replication, and recombination, all of which occur on nucleosomal templates. Therefore, mapping the position of histones selectively modified and histone variants or non-histone components of chromatin in specific DNA sequences, can provide valuable insights into how these proteins (and their modifications) function in a chromatin context.