주요 문서
GESE2619T210
GE spacers
PVC, white, L × thickness 10.5 mm × 1.O mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
material
PVC
white
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Cytiva Article No. 80-6150-11
Cytiva SE2619T-2-1,0
길이 × thickness
10.5 mm × 1.O mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)