주요 문서
GERPN6101M
Hybond blotting paper
L × W 20 cm × 20 cm, sheets membrane, pack of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.23
material
cellulose
sheets membrane
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Cytiva RPN6101M
파라미터
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
두께
0.39 mm
기초 중량
97 g/m2
일반 설명
0.39 mm pure cellulose blotting paper for gel electrophoresis applications
특징 및 장점
  • Research laboratory blotting pager for use in gel electrophoresis in all molecular biology and protein studies applications.
  • Recommended for use with all Hybond blotting membranes.
  • High purity and uniformity ensures consistent and reproducible results.
  • Pure Cellulose Grade, NA.39-mm thick paper with medium wet strength and smooth surface.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)