결합
peroxidase conjugate
항체 형태
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
유통기한
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
특징
wetted part: no
포장
pkg of 1 mL
제조업체/상표
Cytiva NA9340-1ML
색상
Colorless
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
일반 설명
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
특징 및 장점
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
ECL is a trademark of Cytiva
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code