pack of 1 ea
pkg of 1-6 gels
제조업체/상표
Cytiva 80-6485-46
Cytiva Article No. 80-6485-46
용적
1000 mL
일반 설명
DALTsix Gel Caster holds up to six 1.0-mm or 1.5-mm cassettes with separator sheets for casting homogeneous or gradient gels. If fewer gels are to be cast, the unused volume is filled with blank cassette inserts and filler sheets.
법적 정보
Ettan is a trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.