주요 문서
GE80-6466-84
GE Ettan DALT gel casting cassette
gel size 20 cm × 26 cm × 0.1 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 80-6466-84
Cytiva Article No. 80-6466-84
겔 크기
20 cm × 26 cm × 0.1 cm
스페이서 두께
1.0 mm
법적 정보
Ettan is a trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
프로토콜
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.