주요 문서
GE80-6421-62
GE Dracon sponge
thickness 6 mm, L × D 9 cm × 10.5 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
Cytiva 80-6421-62
Cytiva Article No. 80-6421-62
길이 × 깊이
9 cm × 10.5 cm
두께
6 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE80-6421-624061832671598
GE80642162