주요 문서
GE80-1106-99
Glass Plates
unframed, H × W × D 125 mm × 260 mm × 3 mm, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
높이 × 너비 × 깊이:
125 mm × 260 mm × 3 mm
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Cytiva 80110699
높이 × 너비 × 깊이
125 mm × 260 mm × 3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)