주요 문서
GE80-1106-88
Glass Plates
U-frame, H × W × D 200 mm × 260 mm × 1 mm, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
높이 × 너비 × 깊이:
200 mm × 260 mm × 1 mm
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Cytiva 80110688
높이 × 너비 × 깊이
200 mm × 260 mm × 1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)