추천 제품
Grade
electrophoresis grade
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Cytiva 80110658
관련 카테고리
일반 설명
Grommets are connected to the inlet and outlet tubes of the cooling plate which can then be connected to a thermostatic ciculator such as MultiTemp III.
법적 정보
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE80-1106-58 | 4061826022337 |