추천 제품
ligand
(carboxylate modified particles)
양식
suspension (5% Solids)
포장
pkg of 100 mL
제조업체/상표
Cytiva 45152105050350
농도
10 mg/mL
평균 부품 크기
1 μm
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
애플리케이션
Sera-Mag™ SpeedBeads and Sera-Mag™ Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
특징 및 장점
Sera-Mag™ SpeedBeads and Sera-Mag™ Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.