material
polypropylene
특징
wetted part: no
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 28-4039-43
관련 카테고리
일반 설명
Collection Plate, 500 μL V-bottom.
애플리케이션
Collection plates is a package of 5 × 96-well plates designed for collection of eluted samples in parallel from screening plates such as MultiTrap™ and PreDictor plates. The volume in each well is 500 μL and the material in the collection plates is biocompatible polypropylene.
특징 및 장점
- Convenient collection of samples in 96-well format
- Excellent fit to prepacked MultiTrap™ plates and PreDictor plates
- V-bottom for minimal loss of sample
- Collection of < 500 μL volumes of sample per well
법적 정보
MultiTrap is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.