주요 문서
GE27-2090-02
7-Deaza-DGTP
Cytiva 27-2090-02, pack of 2 μmol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.52
양식
liquid
포장
pack of 2 μmol
제조업체/상표
Cytiva 27-2090-02
농도
5 mM
색상
Colorless
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
7-Deaza-2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate, 5 mM solution (c7dGTP). Supplied as convenient solutions at pH 7.0 and 7.5. c7dGTP* is supplied in purified water as 5 mM and 10 mM solutions.
특징 및 장점
  • For reducing “band compressions” in sequencing gels.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)