설명
Ethylenetetra fluoroethylene (ETFE), Titanium (Ti)
For use with all aqueous solutions and organic solvents commonly employed in chromatography. The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules, except 100% Ethyl acetate, 100% Hexane and 100% Tetrahydrofuran.
특징
Wetted Materials: Ethylenetetra fluoroethylene (ETFE)
ÄKTA® Design
제조업체/상표
Cytiva 18-1127-66
파라미터
10 bar max. pressure
40 °C max. temp.
직경
(0.7 mm)
long term
1-13
관련 카테고리
일반 설명
A range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. Designed for biocompatibility and years of reliable service, each may be inserted into the flow path without causing unnecessary mixing or sample dilution.
법적 정보
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.