주요 문서
GE17-1271-01
Cytopore 2
Cytiva, dry powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NC.01
특징
dry powder
제조업체/상표
17-1271-01
Cytiva
법적 정보
Cytopore is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable