제조업체/상표
Cytiva 11-0026-88
Cytiva Article No. 11-0026-88
특징 및 장점
- For Use with Ettan™ IPGphor™ 3 isoelectric focusing unit
- Includes: 1 x Cleaning brush, 2 x Electrode assembly, 1 x Spirit level, 20 x Sample cup, 1 x Sample cup insertion tool, 60 x Paper electrode wicks, 60 x Paper bridge pads, 1 x Manifold, 1 x Forceps,1 x 60 ml cleaning, solution and User Manual
법적 정보
Ettan is a trademark of Cytiva
IPGphor is a trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.