주요 문서
GE10600121
Amersham Hybond® P Western blotting membrane sandwich, PVDF
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105339
NACRES:
NB.22
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Cytiva 10600121
시트 너비 × 길이
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
공극 크기
0.45 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amersham Hybond P PVDF blotting membrane, with 0.45 µm pore size, are designed for use with chemiluminescent and fluorescent detection methods for proteins of > Mr 20 000.
특징 및 장점
  • Precut Amersham Hybond P 0.45 µm PVDF blotting membrane.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
법적 정보
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
프로토콜
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.