주요 문서
GE10600069
Amersham Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.45 μm, sheet W × L 140 mm × 160 mm, pkg of 25 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105339
NACRES:
NB.22
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Cytiva 10600069
시트 너비 × 길이
140 mm × 160 mm
공극 크기
0.45 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
PVDF membranes have higher mechanical strength than NC membranes and, thus, are more suitable for Western blotting applications where stripping and reprobing is needed. In addition, PVDF membranes exhibit higher protein binding capacity, however, with a tendency for a higher background, compared with NC membranes.
특징 및 장점
  • Protein binding capacity over 200 µg/cm2 for easy signal detection
  • High protein retention even after harsh washing steps.
  • High protein capture during transfer minimizes sample loss.
  • Available in popular precut sizes for your application.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
법적 정보
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins